Racemic trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400541-1G PC400541-10G PC400541-5G
APOSPC400541-1GEA 63.8 EUR
APOSPC400541-1G APOSPC400541-10G APOSPC400541-5G
Racemic trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
Racemic trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₄H₅FO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11499062
CAS-Nummer: 130340-04-4