2-(2-Aminoethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400550-1G PC400550-250MG
APOSPC400550-1GEA 945 EUR
APOSPC400550-1G APOSPC400550-250MG
2-(2-Aminoethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-(2-Aminoethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₈H₈ClF₃N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11848345
CAS-Nummer: 658066-44-5