1-(Tetrahydrofuran-3-yl)piperazine bis(2,2,2-trifluoroacetate)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400592-1G PC400592-500MG
APOSPC400592-1GEA 1550 EUR
APOSPC400592-1G APOSPC400592-500MG
1-(Tetrahydrofuran-3-yl)piperazine bis(2,2,2-trifluoroacetate)
1-(Tetrahydrofuran-3-yl)piperazine bis(2,2,2-trifluoroacetate)
Formel: C₈H₁₆N₂O·2CF₃CO₂H
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23106360
CAS-Nummer: 1403767-15-6