6-Chloro-2-(4-tert-butoxycarbonylpiperazino)-4-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 4-(6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate, 6-Chloro-2-(4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC400603-1G
PC400603-5G
APOSPC400603-1GEA
193
EUR
APOSPC400603-1G
APOSPC400603-5G
6-Chloro-2-(4-tert-butoxycarbonylpiperazino)-4-(trifluoromethyl)pyridine
6-Chloro-2-(4-tert-butoxycarbonylpiperazino)-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₁₅H₁₉ClF₃N₃O₂ Molecular Weight: 365.778 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23159175 CAS-Nummer: 1201675-03-7 |