3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400709-25G PC400709-5G
APOSPC400709-25GEA 316 EUR
APOSPC400709-25G APOSPC400709-5G
3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
Formel: C₉H₈F₂O₂
Molecular Weight: 186,155 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116051
CAS-Nummer: 412961-26-3