2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
PC400722-1G PC400722-5G
APOSPC400722-1GEA 134 EUR
APOSPC400722-1G APOSPC400722-5G
2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Formel: C₄H₂ClF₃N₂O
Molecular Weight: 186.52 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09699166
CAS-Nummer: 723286-98-4