2-Acetyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chloro-2-ethanoyl-5-(trifluoromethyl)pyridine, 1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethan-1-one
PC401010-1G PC401010-500MG PC401010-5G
APOSPC401010-1GEA 412 EUR
APOSPC401010-1G APOSPC401010-500MG APOSPC401010-5G
2-Acetyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Acetyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₈H₅ClF₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11113406
CAS-Nummer: 207994-12-5