6,8-Dihydro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5H-thiopyrano[3,4-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(6,8-Dihydro-5H-thiopyrano[3,4-d]pyrimidin-2-yl)benzotrifluoride
PC401013-1G
PC401013-500MG
APOSPC401013-1GEA
288
EUR
APOSPC401013-1G
APOSPC401013-500MG
6,8-Dihydro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5H-thiopyrano[3,4-d]pyrimidine
6,8-Dihydro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5H-thiopyrano[3,4-d]pyrimidine
Formel:
C₁₄H₁₁F₃N₂S Molecular Weight: 296,311 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24369740 CAS-Nummer: 1923237-05-1 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)