2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetic acid
PC401029-1G PC401029-250MG
APOSPC401029-1GEA 265 EUR
APOSPC401029-1G APOSPC401029-250MG
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
Formel: C₈H₅ClF₃NO₂
Molecular Weight: 239.579 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09925056
CAS-Nummer: 1000522-34-8