tert-Butyl 2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC401032-1G
PC401032-5G
APOSPC401032-1GEA
657
EUR
APOSPC401032-1G
APOSPC401032-5G
tert-Butyl 2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
tert-Butyl 2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Formel:
C₁₂H₁₃ClF₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28122853 CAS-Nummer: 1672655-80-9 |