Ethyl 2-[3-chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC401033-1G PC401033-5G
APOSPC401033-1GEA 306 EUR
APOSPC401033-1G APOSPC401033-5G
Ethyl 2-[3-chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetate
Ethyl 2-[3-chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetate
Formel: C₁₀H₉ClF₃NO₃
Molecular Weight: 283,632 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28122854
CAS-Nummer: 1672655-84-3