2-(Bromomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC401062-1G PC401062-500MG
APOSPC401062-1GEA 194 EUR
APOSPC401062-1G APOSPC401062-500MG
2-(Bromomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-(Bromomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₄BrClF₃N
Siedepunkt: 68…70 °C (0,5 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16607521
CAS-Nummer: 1227502-50-2