Potassium trifluoro(oxetan-3-yl)borate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC401500-100MG
PC401500-1G
PC401500-250MG
APOSPC401500-100MGEA
155
EUR
APOSPC401500-100MG
APOSPC401500-1G
APOSPC401500-250MG
Potassium trifluoro(oxetan-3-yl)borate
Potassium trifluoro(oxetan-3-yl)borate
Formel:
C₃H₅BF₃O·K Molecular Weight: 163,976 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24843091 CAS-Nummer: 1430219-76-3 |