2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-7-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC402002-1G
PC402002-250MG
APOSPC402002-1GEA
1010
EUR
APOSPC402002-1G
APOSPC402002-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-7-carbaldehyde
2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-7-carbaldehyde
Formel:
C₉H₅F₃N₂O Molecular Weight: 214.144 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25460304 CAS-Nummer: 933741-41-4 |