Methyl 6-(trifluoromethyl)-1H-indazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC402005-1G PC402005-250MG
APOSPC402005-1GEA 655 EUR
APOSPC402005-1G APOSPC402005-250MG
Methyl 6-(trifluoromethyl)-1H-indazole-3-carboxylate
Methyl 6-(trifluoromethyl)-1H-indazole-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O₂
Molecular Weight: 244.17 g/mol
Schmelzpunkt: 240…242 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09878903
CAS-Nummer: 877773-17-6