5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC402052-1G
PC402052-5G
APOSPC402052-1GEA
358
EUR
APOSPC402052-1G
APOSPC402052-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Formel:
C₈H₅BrFN Molecular Weight: 214,034 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25955533 CAS-Nummer: 1110502-49-2 |