1-(Isoquinolin-5-yl)-3-(4-(trifluoromethyl)benzyl)urea 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC402132-1G PC402132-500MG
APOSPC402132-1GEA 1720 EUR
APOSPC402132-1G APOSPC402132-500MG
1-(Isoquinolin-5-yl)-3-(4-(trifluoromethyl)benzyl)urea 97%
1-(Isoquinolin-5-yl)-3-(4-(trifluoromethyl)benzyl)urea
Formel: C₁₈H₁₄F₃N₃O
Molecular Weight: 345,318 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07696058
CAS-Nummer: 581809-67-8