3-(Aminomethyl)-3-(2-fluorophenyl)cyclobutan-1-one hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC402136-1G PC402136-250MG
APOSPC402136-1GEA 799 EUR
APOSPC402136-1G APOSPC402136-250MG
3-(Aminomethyl)-3-(2-fluorophenyl)cyclobutan-1-one hydrochloride
3-(Aminomethyl)-3-(2-fluorophenyl)cyclobutan-1-one hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₂FNO·ClH
Molecular Weight: 229.678 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 2409597-10-8