6-Fluoro-7-nitro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC402140-1G PC402140-250MG
APOSPC402140-1GEA 799 EUR
APOSPC402140-1G APOSPC402140-250MG
6-Fluoro-7-nitro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
6-Fluoro-7-nitro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Formel: C₉H₇FN₂O₃
Molecular Weight: 210,162 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD31617681
CAS-Nummer: 1809018-61-8