3-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC402145-1G PC402145-250MG
APOSPC402145-1GEA 527 EUR
APOSPC402145-1G APOSPC402145-250MG
3-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
3-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄FNO·ClH
Molecular Weight: 231.694 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11501328
CAS-Nummer: 173447-91-1