5-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC404013-1G PC404013-250MG PC404013-5G
APOSPC404013-1GEA 223 EUR
APOSPC404013-1G APOSPC404013-250MG APOSPC404013-5G
5-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₄H₂F₃IN₂
Molecular Weight: 261.972 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24540492
CAS-Nummer: 1015780-53-6