2-Amino-6-fluoro-3-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Fluoro-3-methylquinolin-2-amine
PC404500-1G PC404500-5G
APOSPC404500-1GEA 335 EUR
APOSPC404500-1G APOSPC404500-5G
2-Amino-6-fluoro-3-methylquinoline
2-Amino-6-fluoro-3-methylquinoline
Formel: C₁₀H₉FN₂
Molecular Weight: 176,19 g/mol
Schmelzpunkt: 176…178 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00272512
CAS-Nummer: 203506-28-9