trans-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC404510-1G PC404510-250MG
APOSPC404510-1GEA 525 EUR
APOSPC404510-1G APOSPC404510-250MG
trans-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₆F₃NO₂
Molecular Weight: 287,278 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26936312
CAS-Nummer: 1980008-32-9