cis-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC404511-1G PC404511-250MG
APOSPC404511-1GEA 525 EUR
APOSPC404511-1G APOSPC404511-250MG
cis-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₆F₃NO₂
Molecular Weight: 287.278 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26936313
CAS-Nummer: 1980007-28-0