cis-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC404513-1G PC404513-250MG
APOSPC404513-1GEA 509 EUR
APOSPC404513-1G APOSPC404513-250MG
cis-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₆FNO₂
Molecular Weight: 237,27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26936315
CAS-Nummer: 1980007-29-1