4-(5-Fluoro-2-methyl-benzyl)-piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC404523-1G PC404523-250MG
APOSPC404523-1GEA 0 EUR
APOSPC404523-1G APOSPC404523-250MG
4-(5-Fluoro-2-methyl-benzyl)-piperidine
4-(5-Fluoro-2-methyl-benzyl)-piperidine
Formel: C₁₃H₁₈FN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05863585
CAS-Nummer: 782504-69-2