2-Chloro-7-fluoroquinoline-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-7-fluoroquinoline-3-carbaldehyde
PC404559-250MG PC404559-1G
APOSPC404559-250MGEA 145 EUR
APOSPC404559-250MG APOSPC404559-1G
2-Chloro-7-fluoroquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-7-fluoroquinoline-3-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₅ClFNO
Molecular Weight: 209.604 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09787681
CAS-Nummer: 745830-16-4