6-Fluoro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC404574-1G PC404574-5G
APOSPC404574-1GEA 301 EUR
APOSPC404574-1G APOSPC404574-5G
6-Fluoro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
6-Fluoro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Formel: C₁₅H₁₀FNO
Molecular Weight: 239.244 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11505230
CAS-Nummer: 103914-44-9