4-Amino-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC404575-1G PC404575-5G
APOSPC404575-1GEA 285 EUR
APOSPC404575-1G APOSPC404575-5G
4-Amino-6,8-difluoro-2-methylquinoline
4-Amino-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈F₂N₂
Molecular Weight: 194.181 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11053597
CAS-Nummer: 288151-32-6