4-Bromo-7,8-difluoroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC404584-1G PC404584-5G
APOSPC404584-1GEA 227 EUR
APOSPC404584-1G APOSPC404584-5G
4-Bromo-7,8-difluoroquinoline
4-Bromo-7,8-difluoroquinoline
Formel: C₉H₄BrF₂N
Molecular Weight: 244.036 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12674974
CAS-Nummer: 1189106-43-1