4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC404609-1G PC404609-5G
APOSPC404609-1GEA 325 EUR
APOSPC404609-1G APOSPC404609-5G
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₁₃H₉ClF₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173388
CAS-Nummer: 31602-11-6