3-(4-Fluorophenyl)oxetan-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC405504-1G
PC405504-250MG
PC405504-500MG
APOSPC405504-1GEA
1110
EUR
APOSPC405504-1G
APOSPC405504-250MG
APOSPC405504-500MG
3-(4-Fluorophenyl)oxetan-3-amine 95%
3-(4-Fluorophenyl)oxetan-3-amine
Formel:
C₉H₁₀FNO Molecular Weight: 167,18 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18251061 CAS-Nummer: 1260672-73-8 |