3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid
PC405677-1G PC405677-5G
APOSPC405677-1GEA 422 EUR
APOSPC405677-1G APOSPC405677-5G
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid 97%
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid
Formel: C₇H₄ClF₅O₂S
Molecular Weight: 282.615 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16652415
CAS-Nummer: 1448317-67-6