(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC405694-1G PC405694-250MG
APOSPC405694-1GEA 2410 EUR
APOSPC405694-1G APOSPC405694-250MG
(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanamine
(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanamine
Formel: C₁₂H₁₄FN
Molecular Weight: 191,245 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29037341
CAS-Nummer: 1934501-42-4