(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC405696-1G
PC405696-250MG
APOSPC405696-1GEA
2410
EUR
APOSPC405696-1G
APOSPC405696-250MG
(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanol
(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanol
Formel:
C₁₂H₁₃FO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29037343 CAS-Nummer: 1934767-33-5 |