(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: {3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}methanol
PC405698-250MG PC405698-100MG
APOSPC405698-250MGEA 2550 EUR
APOSPC405698-250MG APOSPC405698-100MG
(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methanol 97%
(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methanol
Formel: C₆H₉FO
Molecular Weight: 116,133 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD29037345
CAS-Nummer: 262852-01-7