1-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC405700-1G PC405700-250MG
APOSPC405700-1GEA 4150 EUR
APOSPC405700-1G APOSPC405700-250MG
1-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)ethan-1-one
1-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)ethan-1-one
Formel: C₇H₉FO
Molecular Weight: 128,144 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD24709482
CAS-Nummer: 262852-00-6