((1S,2R,3R,8S)-4-Fluorocuban-1-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC405708-1G PC405708-250MG
APOSPC405708-1GEA 4520 EUR
APOSPC405708-1G APOSPC405708-250MG
((1S,2R,3R,8S)-4-Fluorocuban-1-yl)methanol 95%
((1S,2R,3R,8S)-4-Fluorocuban-1-yl)methanol
Formel: C₉H₉FO
Molecular Weight: 152.166 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28955862
CAS-Nummer: 167496-73-3