4-Hydroxy-2-methyl-7-trifluoromethylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC407016-1G
PC407016-5G
APOSPC407016-1GEA
325
EUR
APOSPC407016-1G
APOSPC407016-5G
4-Hydroxy-2-methyl-7-trifluoromethylquinoline
4-Hydroxy-2-methyl-7-trifluoromethylquinoline
Formel:
C₁₁H₈F₃NO Molecular Weight: 227.183 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00100261 CAS-Nummer: 15912-66-0 |