8-Fluoro-3-iodoquinoline 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC407025-1G PC407025-250MG PC407025-5G
APOSPC407025-1GEA 95.7 EUR
APOSPC407025-1G APOSPC407025-250MG APOSPC407025-5G
8-Fluoro-3-iodoquinoline 99%
8-Fluoro-3-iodoquinoline
Formel: C₉H₅FIN
Molecular Weight: 273,046 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07700291
CAS-Nummer: 866782-59-4