4-Chloro-8-trifluoromethoxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Chloro-8-(trifluoromethoxy)quinoline
PC407052-1G PC407052-250MG
APOSPC407052-1GEA 260 EUR
APOSPC407052-1G APOSPC407052-250MG
4-Chloro-8-trifluoromethoxyquinoline
4-Chloro-8-trifluoromethoxyquinoline
Formel: C₁₀H₅ClF₃NO
Molecular Weight: 247,601 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01861865
CAS-Nummer: 40516-42-5