8-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC407066-1G PC407066-5G
APOSPC407066-1GEA 310 EUR
APOSPC407066-1G APOSPC407066-5G
8-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
8-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Formel: C₉H₈FN₃·ClH
Molecular Weight: 213,639 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02684142
CAS-Nummer: 1171070-31-7