tert-Butyl 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
PC408014-1G PC408014-250MG PC408014-5G
APOSPC408014-1GEA 285 EUR
APOSPC408014-1G APOSPC408014-250MG APOSPC408014-5G
tert-Butyl 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylcarbamate
tert-Butyl 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylcarbamate
Formel: C₁₇H₂₅BFNO₄
Molecular Weight: 337,194 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09033883
CAS-Nummer: 262444-42-8