2,2-Bis(trifluoromethyl)tetrachloro-1,3-dioxolane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC408081-25G PC408081-5G
APOSPC408081-25GEA 844 EUR
APOSPC408081-25G APOSPC408081-5G
2,2-Bis(trifluoromethyl)tetrachloro-1,3-dioxolane 97%
2,2-Bis(trifluoromethyl)tetrachloro-1,3-dioxolane
Formel: C₅Cl₄F₆O₂
Molecular Weight: 347,855 g/mol
Siedepunkt: 56 °C (25 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16619610
CAS-Nummer: 64499-81-6
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III