5-Chlorooctafluoropentanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC408092-25G PC408092-5G
APOSPC408092-25GEA 531 EUR
APOSPC408092-25G APOSPC408092-5G
5-Chlorooctafluoropentanoic acid 95%
5-Chlorooctafluoropentanoic acid
Formel: C₅HClF₈O₂
Molecular Weight: 280.5 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01328318
CAS-Nummer: 66443-79-6
UN: 1760
ADR: 8 III