2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyric acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC408093-1G
PC408093-5G
APOSPC408093-1GEA
172
EUR
APOSPC408093-1G
APOSPC408093-5G
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyric acid 97%
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyric acid
Formel:
C₄H₂F₆O₂ Molecular Weight: 196,048 g/mol Siedepunkt: 140 °C (740 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16621311 CAS-Nummer: 379-90-8 UN: 3265 ADR: 8,II |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)