Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC408104-25G
PC408104-5G
PC408104-100G
APOSPC408104-25GEA
301
EUR
APOSPC408104-25G
APOSPC408104-5G
APOSPC408104-100G
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Formel:
C₅H₆F₄O₂ Molecular Weight: 174,094 g/mol Siedepunkt: 107…109 °C Dichte: 1,28 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18641870 CAS-Nummer: 337-82-6 UN: 3272 ADR: 3,III |