Ethyl 3-chloro-4,4,4-trifluorobutyrate
Lieferant: Apollo Scientific
PC408107-25G PC408107-5G
APOSPC408107-25GEA 1160 EUR
APOSPC408107-25G APOSPC408107-5G
Ethyl 3-chloro-4,4,4-trifluorobutyrate
Ethyl 3-chloro-4,4,4-trifluorobutyrate
Formel: C₆H₈ClF₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18641867
CAS-Nummer: 1309602-63-8