4,4,4-Trifluorocrotonoyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC408119-25G PC408119-5G
APOSPC408119-25GEA 915 EUR
APOSPC408119-25G APOSPC408119-5G
4,4,4-Trifluorocrotonoyl chloride 98%
4,4,4-Trifluorocrotonoyl chloride
Formel: C₄H₂ClF₃O
Molecular Weight: 158,506 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00092807
CAS-Nummer: 406-92-8
UN: 2920
ADR: 8+3,II