3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-methylpentan-2-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC408152-5G PC408152-1G PC408152-250MG
APOSPC408152-5GEA 928 EUR
APOSPC408152-5G APOSPC408152-1G APOSPC408152-250MG
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-methylpentan-2-ol 97%
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-methylpentan-2-ol
Formel: C₆H₇F₇O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16619637
CAS-Nummer: 355-22-6